3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-2-pyrrolidinone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrrolidin-2-one
OR470654-1G
APOSOR470654-1GEA 128 EUR
APOSOR470654-1G
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-2-pyrrolidinone
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-2-pyrrolidinone
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18816870
CAS-Nummer: 577780-05-3