3-Ethoxypyridin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470655-1G
APOSOR470655-1GEA 804 EUR
APOSOR470655-1G
3-Ethoxypyridin-2(1H)-one
3-Ethoxypyridin-2(1H)-one
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22554050
CAS-Nummer: 909854-16-6