Ethyl 4,4-Dimethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470656-1G
APOSOR470656-1GEA
764
EUR
APOSOR470656-1G
Ethyl 4,4-Dimethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 4,4-Dimethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Molecular Weight: 185,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12828110 CAS-Nummer: 90609-07-7 |