4-(5-Amino-2-pyrimidyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470658-1G
APOSOR470658-1GEA
896
EUR
APOSOR470658-1G
4-(5-Amino-2-pyrimidyl)phenol
4-(5-Amino-2-pyrimidyl)phenol
Formel:
C₁₀H₉N₃O Molecular Weight: 187,198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11180875 CAS-Nummer: 1094311-62-2 |