5-Amino-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470659-1G
APOSOR470659-1GEA
896
EUR
APOSOR470659-1G
5-Amino-2-(2-pyridyl)pyrimidine
5-Amino-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Formel:
C₉H₈N₄ Molecular Weight: 172.187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11180855 CAS-Nummer: 1094246-40-8 |