Methyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470661-5G
APOSOR470661-5GEA
804
EUR
APOSOR470661-5G
Methyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Methyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 186,251 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062551 CAS-Nummer: 33544-40-0 |