2-Chloro-2'-hydroxy-3'-methylacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR470663-1G
APOSOR470663-1GEA 601 EUR
APOSOR470663-1G
2-Chloro-2'-hydroxy-3'-methylacetophenone
2-Chloro-2'-hydroxy-3'-methylacetophenone
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13172653
CAS-Nummer: 75717-51-0