4-Amino-2-chloro-5-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470667-1G
APOSOR470667-1GEA
804
EUR
APOSOR470667-1G
4-Amino-2-chloro-5-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
4-Amino-2-chloro-5-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₂Si Molecular Weight: 248,784 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26045235 CAS-Nummer: 1425933-51-2 |