5-(Dibenzylamino)-2-methyl-2-pentanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470668-1G
APOSOR470668-1GEA
499
EUR
APOSOR470668-1G
5-(Dibenzylamino)-2-methyl-2-pentanol
5-(Dibenzylamino)-2-methyl-2-pentanol
Formel:
C₂₀H₂₇NO Molecular Weight: 297,434 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26045234 CAS-Nummer: 1455037-19-0 |