Ethyl 2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470670-1G
APOSOR470670-1GEA
804
EUR
APOSOR470670-1G
Ethyl 2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)acetate
Ethyl 2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)acetate
Formel:
C₈H₈Cl₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195351 CAS-Nummer: 1095822-21-1 |