2-(Boc-amino)-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470671-1G
APOSOR470671-1GEA
519
EUR
APOSOR470671-1G
2-(Boc-amino)-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-(Boc-amino)-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formel:
C₁₁H₁₅BrN₂O₃ Molecular Weight: 303.152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26045232 CAS-Nummer: 1823773-02-9 |