Methyl 1-(tert-Butyl)-5-(2,4-dichlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470673-1G
APOSOR470673-1GEA
397
EUR
APOSOR470673-1G
Methyl 1-(tert-Butyl)-5-(2,4-dichlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Methyl 1-(tert-Butyl)-5-(2,4-dichlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₆Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 327,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26045230 CAS-Nummer: 2006277-42-3 |