1H-Imidazo[4,5-b]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470676-1G
APOSOR470676-1GEA
178
EUR
APOSOR470676-1G
1H-Imidazo[4,5-b]pyrazine
1H-Imidazo[4,5-b]pyrazine
Formel:
C₅H₄N₄ Molecular Weight: 120,112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669465 CAS-Nummer: 273-94-9 |