1-Cbz-3-[Boc(cyclopropyl)amino]piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470678-5G
APOSOR470678-5GEA
1210
EUR
APOSOR470678-5G
1-Cbz-3-[Boc(cyclopropyl)amino]piperidine
1-Cbz-3-[Boc(cyclopropyl)amino]piperidine
Formel:
C₂₁H₃₀N₂O₄ Molecular Weight: 374,474 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26404523 CAS-Nummer: 1823267-91-9 |