(R)-2-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)isoindoline-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR470686-5G
APOSOR470686-5GEA
916
EUR
APOSOR470686-5G
(R)-2-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)isoindoline-1,3-dione
(R)-2-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)isoindoline-1,3-dione
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO₄ Molecular Weight: 255,654 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26523289 CAS-Nummer: 338786-76-8 |