(S)-2-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)isoindoline-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR470688-5G
APOSOR470688-5GEA
916
EUR
APOSOR470688-5G
(S)-2-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)isoindoline-1,3-dione
(S)-2-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)isoindoline-1,3-dione
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO₄ Molecular Weight: 255,654 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26523287 CAS-Nummer: 272447-40-2 |