6-(Boc-aminomethyl)-1,2,3-benzotriazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470691-5G
APOSOR470691-5GEA
1330
EUR
APOSOR470691-5G
6-(Boc-aminomethyl)-1,2,3-benzotriazole
6-(Boc-aminomethyl)-1,2,3-benzotriazole
Formel:
C₁₂H₁₆N₄O₂ Molecular Weight: 248,281 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26523285 CAS-Nummer: 1823790-58-4 |