Methyl 2-Acetamido-3-(3-thienyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470694-1G
APOSOR470694-1GEA
1120
EUR
APOSOR470694-1G
Methyl 2-Acetamido-3-(3-thienyl)propanoate
Methyl 2-Acetamido-3-(3-thienyl)propanoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃S Molecular Weight: 227,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26523295 CAS-Nummer: 1227732-30-0 |