2-Acetamido-3-(1-imidazolyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470695-1G
APOSOR470695-1GEA
916
EUR
APOSOR470695-1G
2-Acetamido-3-(1-imidazolyl)propanoic acid
2-Acetamido-3-(1-imidazolyl)propanoic acid
Formel:
C₈H₁₁N₃O₃ Molecular Weight: 197,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20364913 CAS-Nummer: 848555-92-0 |