Methyl 2-Acetamido-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470696-1G
APOSOR470696-1GEA
916
EUR
APOSOR470696-1G
Methyl 2-Acetamido-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Methyl 2-Acetamido-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Formel:
C₈H₁₂N₄O₃ Molecular Weight: 212,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21236282 CAS-Nummer: 1487253-41-7 |