2-Amino-3-(1-pyrazolyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470698-1G
APOSOR470698-1GEA
804
EUR
APOSOR470698-1G
2-Amino-3-(1-pyrazolyl)propanoic acid
2-Amino-3-(1-pyrazolyl)propanoic acid
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155,155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832221 CAS-Nummer: 28024-60-4 |