4-[(1-Imidazolyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR470702-5G
APOSOR470702-5GEA 360 EUR
APOSOR470702-5G
4-[(1-Imidazolyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
4-[(1-Imidazolyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₁BN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18735902
CAS-Nummer: 1351478-35-7