2-(Allyloxy)-4-methoxybenzyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470703-1G
APOSOR470703-1GEA
916
EUR
APOSOR470703-1G
2-(Allyloxy)-4-methoxybenzyl chloride
2-(Allyloxy)-4-methoxybenzyl chloride
Formel:
C₁₁H₁₃ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26937559 CAS-Nummer: 1823868-00-3 |