2-(Allyloxy)-4-nitrobenzyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470704-1G
APOSOR470704-1GEA
916
EUR
APOSOR470704-1G
2-(Allyloxy)-4-nitrobenzyl chloride
2-(Allyloxy)-4-nitrobenzyl chloride
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26937558 CAS-Nummer: 1823885-80-8 |