Diethyl 2-(4-Methoxybenzyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470705-5G
APOSOR470705-5GEA
601
EUR
APOSOR470705-5G
Diethyl 2-(4-Methoxybenzyl)malonate
Diethyl 2-(4-Methoxybenzyl)malonate
Formel:
C₁₅H₂₀O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00157074 CAS-Nummer: 6335-37-1 |