3-Cyano-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470706-1G
APOSOR470706-1GEA
1120
EUR
APOSOR470706-1G
3-Cyano-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
3-Cyano-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458980 CAS-Nummer: 126739-90-0 |