2-Chloro-4-phenylquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR470712-5G
APOSOR470712-5GEA
0
EUR
APOSOR470712-5G
2-Chloro-4-phenylquinazoline
2-Chloro-4-phenylquinazoline
Formel:
C₁₄H₉ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01152724 CAS-Nummer: 29874-83-7 |