3-Chloro-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470713-1G
APOSOR470713-1GEA 713 EUR
APOSOR470713-1G
3-Chloro-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
3-Chloro-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇ClO₄
Molecular Weight: 214,602 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458982
CAS-Nummer: 153203-57-7