2'-(Allyloxy)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR470717-5G
APOSOR470717-5GEA
601
EUR
APOSOR470717-5G
2'-(Allyloxy)acetophenone
2'-(Allyloxy)acetophenone
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026218 CAS-Nummer: 53327-14-3 |