Methyl 2-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470721-5G
APOSOR470721-5GEA
713
EUR
APOSOR470721-5G
Methyl 2-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanoate
Methyl 2-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanoate
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00956709 CAS-Nummer: 29540-54-3 |