5-(Hydroxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470724-1G
APOSOR470724-1GEA 0 EUR
APOSOR470724-1G
5-(Hydroxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
5-(Hydroxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₈N₂OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053756
CAS-Nummer: 19858-50-5