Methyl (1S,2R,3R,4R,6S)-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470729-1G
APOSOR470729-1GEA
713
EUR
APOSOR470729-1G
Methyl (1S,2R,3R,4R,6S)-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Methyl (1S,2R,3R,4R,6S)-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023496 CAS-Nummer: 176019-19-5 |