2-(Allyloxy)-4-methoxybenzyl Bromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470730-1G
APOSOR470730-1GEA
916
EUR
APOSOR470730-1G
2-(Allyloxy)-4-methoxybenzyl Bromide
2-(Allyloxy)-4-methoxybenzyl Bromide
Formel:
C₁₁H₁₃BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26937561 CAS-Nummer: 1823942-82-0 |