2-(Allyloxy)-4-nitrobenzyl Bromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470731-1G
APOSOR470731-1GEA
1120
EUR
APOSOR470731-1G
2-(Allyloxy)-4-nitrobenzyl Bromide
2-(Allyloxy)-4-nitrobenzyl Bromide
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26937560 CAS-Nummer: 1823359-23-4 |