Methyl-5-bromo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-bromoorotate, Methyl 5-bromo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
OR470732-1G
APOSOR470732-1GEA
1120
EUR
APOSOR470732-1G
Methyl-5-bromo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-5-bromo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formel:
C₆H₅BrN₂O₄ Molecular Weight: 249,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07023034 CAS-Nummer: 30825-88-8 |