1,4-Dimethylimidazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470733-1G
APOSOR470733-1GEA
601
EUR
APOSOR470733-1G
1,4-Dimethylimidazole-5-carboxylic acid
1,4-Dimethylimidazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Molecular Weight: 140,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08063163 CAS-Nummer: 78449-67-9 |