3-Formyl-4-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470735-5G
APOSOR470735-5GEA
916
EUR
APOSOR470735-5G
3-Formyl-4-methylbenzoic acid
3-Formyl-4-methylbenzoic acid
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164.158 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20660432 CAS-Nummer: 69526-89-2 |