2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470737-5G
OR470737-1G
APOSOR470737-5GEA
1330
EUR
APOSOR470737-5G
APOSOR470737-1G
2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11593027 CAS-Nummer: 90924-41-7 |