2-Cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470738-5G
APOSOR470738-5GEA 1330 EUR
APOSOR470738-5G
2-Cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
2-Cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11593025
CAS-Nummer: 1082386-62-6