3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoic Acid
OR470740-1G
APOSOR470740-1GEA
478
EUR
APOSOR470740-1G
3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,592 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20658596 CAS-Nummer: 153203-56-6 |