4-Isopropoxysalicylaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470744-5G
APOSOR470744-5GEA 916 EUR
APOSOR470744-5G
4-Isopropoxysalicylaldehyde
4-Isopropoxysalicylaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08753660
CAS-Nummer: 52085-11-7