5-Bromo-N,N-diethyl-1-pentanamine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470746-1G
APOSOR470746-1GEA 1120 EUR
APOSOR470746-1G
5-Bromo-N,N-diethyl-1-pentanamine hydrobromide
5-Bromo-N,N-diethyl-1-pentanamine hydrobromide
Formel: C₉H₂₀BrN·BrH
Molecular Weight: 303.078 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27500643
CAS-Nummer: 2006277-83-2