5-Chloro-N,N-diethyl-1-pentanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470747-1G
APOSOR470747-1GEA 1120 EUR
APOSOR470747-1G
5-Chloro-N,N-diethyl-1-pentanamine hydrochloride
5-Chloro-N,N-diethyl-1-pentanamine hydrochloride
Formel: C₉H₂₀ClN·ClH
Molecular Weight: 214,176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27500642
CAS-Nummer: 90796-01-3