4-Bromo-N,N-diethyl-1-butanamine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470748-1G
APOSOR470748-1GEA 601 EUR
APOSOR470748-1G
4-Bromo-N,N-diethyl-1-butanamine hydrobromide
4-Bromo-N,N-diethyl-1-butanamine hydrobromide
Formel: C₈H₁₈BrN·BrH
Molecular Weight: 289,051 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21602539
CAS-Nummer: 856988-73-3