Methyl 2,5-Diaminobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470750-1G
APOSOR470750-1GEA 503 EUR
APOSOR470750-1G
Methyl 2,5-Diaminobenzoate
Methyl 2,5-Diaminobenzoate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12913485
CAS-Nummer: 49592-84-9