4-(Azetidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470751-1G
APOSOR470751-1GEA
1120
EUR
APOSOR470751-1G
4-(Azetidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
4-(Azetidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₂BNO₃ Molecular Weight: 205,018 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22200200 CAS-Nummer: 1025664-35-0 |