Methyl 1,4,5,6-Tetrahydropyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470754-1G
APOSOR470754-1GEA
1940
EUR
APOSOR470754-1G
Methyl 1,4,5,6-Tetrahydropyridine-3-carboxylate
Methyl 1,4,5,6-Tetrahydropyridine-3-carboxylate
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05669331 CAS-Nummer: 14997-05-8 |