3,5-Dibromo-4-chlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470759-5G
APOSOR470759-5GEA
1120
EUR
APOSOR470759-5G
3,5-Dibromo-4-chlorophenol
3,5-Dibromo-4-chlorophenol
Formel:
C₆H₃Br₂ClO Molecular Weight: 286,348 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18914596 CAS-Nummer: 74104-19-1 |