4-(Aminomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,2-Dimethylbenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)methanamine
OR470761-1G
APOSOR470761-1GEA
916
EUR
APOSOR470761-1G
4-(Aminomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole
4-(Aminomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27500636 CAS-Nummer: 1823947-30-3 |