2-Amino-5-(chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470763-1G
APOSOR470763-1GEA
1120
EUR
APOSOR470763-1G
2-Amino-5-(chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
2-Amino-5-(chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
Formel:
C₅H₆ClN₃·ClH Molecular Weight: 180,035 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09056752 CAS-Nummer: 120747-86-6 |